Learn More
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 98%
Codice prodotto. 11426047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426047 5 g 5g
11416047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25061.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 159689-88-0 | C8H6BrF3O | 255.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 159689-88-0
Formula molecolare C8H6BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 255.03
Numero MDL MFCD00061271
InChI Key QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Densità 1.572
Punti di ebollizione 178°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.478
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 8052203
Peso formulazione 255.04
Percent Purity 98%