Learn More
3-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%
Codice prodotto. 11499636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499636 5 g 5g
11489636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20196.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 827-99-6 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 827-99-6
Formula molecolare C7H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 178.11
Numero MDL MFCD00040987
InChI Key UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC Name 3-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethoxy)phenol
Densità 1.379
Punti di ebollizione 68°C to 69°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 5 g
Beilstein 1868036
Peso formulazione 178.11
Percent Purity 98%