Learn More
3-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10115950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10115950 1 g Bottiglia in vetro 1g
10183424 250 mg Glass Bottle 250mg
10091734 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10115950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 308700010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 827-99-6
Formula molecolare C7H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 178.11
Numero MDL MFCD00040987
InChI Key UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC Name 3-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3700g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4OH
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4470
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.37
Peso formulazione 178.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid