Learn More
3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15249816 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15249816 5 g 5g
15239816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15249816 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 87407-12-3
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD07375386
InChI Key DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
PubChem CID 13233844
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=CC=N1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.