Learn More
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium, TRC
Codice prodotto. 30453228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453228 500 mg 500mg
30456655 100 mg 100mg
30451428 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT897605500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Nomi componenti o analita 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H3 N2 O2 F3 .xK
InChI Formula InChI=1S/C5H3F3N2O2.K/c6-5(7,8)3-1-2(4(11)12)9-10-3;/h1H,(H,9,10)(H,11,12);
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=NN1.[xK]
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid potassium
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 219.18
Quantità 500 mg
Peso formulazione 218.9784