Learn More
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17940546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17940546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17940546 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3378.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Nomi componenti o analita 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H7 F3 N4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Monohydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
SMILES Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 228.6
Quantità 25 mg
Peso formulazione 228.039 g/mol