Learn More
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride |
| CAS | 762240-92-6 |
| Formula molecolare | C6 H7 F3 N4 . Cl H |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','monohydrochloride (9CI), 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12 |
| IUPAC Name | 3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.6 |
| Peso formulazione | 228.039 |