missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime, TRC

Codice prodotto. 30456327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30456327 5 g 5g
30452558 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30456327 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7905705G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 99705-50-7
Formula molecolare C9H8F3NO
Molecular Weight (g/mol) 203.16
Sinonimo m-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanone Oxime
IUPAC Name (NE)-N-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]hydroxylamine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(/C(C)=N/O)=C1

Specifica

Materiale o nome chimico 3'-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8F3NO/c1-6(13-14)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5,14H,1H3/b13-6+
Peso formulazione 203.0558
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.