Learn More
3-(Trifluoromethyl)aniline, 99%
Codice prodotto. 11498436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11498436 2500 g 2500g
11478436 100 g 100g
11488436 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498436 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15910.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161.127 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water. [5 g/L (20°C)]
Notes
Store in cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-16-8
Formula molecolare C7H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 161.127
Numero MDL MFCD00007797
InChI Key VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7375
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 1.295
Punti di ebollizione 187°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 2500 g
Numero UN UN2948
Beilstein 387672
Informazioni di solubilità Soluble in water. [5g/L (20°C)]
Peso formulazione 161.13
Percent Purity 99%