Learn More
3-(Trifluoromethyl)aniline, Mikromol™
Codice prodotto. 18000010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18000010 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18000010 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0161.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Nomi componenti o analita 3-Trifluoromethylaniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 F3 N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Flutamide Imp. D (EP), Niflumic Acid Imp. C (EP), 3-(Trifluoromethyl)aniline, Flutamide Impurity D, Niflumic Acid Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 161.12
Quantità 100 mg
Peso formulazione 161.0452 g/mol