Learn More
3-(Trifluoromethyl)anisole, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10501841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501841 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10501841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)anisole
CAS 454-90-0
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.2100g/mL
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7F3O
Formula lineare CF3C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.4424 to 1.4444
Numero MDL MFCD00000385
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.21
Sinonimo 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
InChI Key XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 176.14
PubChem CID 96691
Peso formulazione 176.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trifluoromethyl)anisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.