Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11488693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488693 100 g 100g
11468693 5 g 5g
11478693 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488693 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10463.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 454-89-7
Formula molecolare C8H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 174.122
Numero MDL MFCD00003373
InChI Key NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde
Densità 1.304
Punti di ebollizione 83°C to 86°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Almond-like
Indice di rifrazione 1.465
Quantità 100 g
Beilstein 2327537
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 174.12
Percent Purity 97%