Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| Peso formulazione | 204.0762 |