Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11462748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462748 50 g 50g
11452748 10 g 10g
11329549 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462748 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16737.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 454-92-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 454-92-2
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Numero MDL MFCD00002519
InChI Key FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 9963
ChEBI CHEBI:60695
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 103°C to 107°C
Punti di ebollizione 237°C to 240°C
Quantità 50 g
Beilstein 2049239
Peso formulazione 190.12
Percent Purity ≥98%