Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11458886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458886 100 g 100g
11319549 5 g 5g
11448886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17029.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 368-77-4 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 368-77-4
Formula molecolare C8H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 171.122
Numero MDL MFCD00001807
InChI Key OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyanobenzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolunitrile, unii-y7zd7dk3ay, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluonitrile, y7zd7dk3ay, a,a,a-trifluor-m-tolunitril
PubChem CID 67783
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 14°C to 18°C
Densità 1.28
Punti di ebollizione 188°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 100 g
Numero UN UN3276
Beilstein 1868102
Peso formulazione 171.12
Percent Purity 98%