Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11471828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471828 100 g 100g
11451828 5 g 5g
11461828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14493.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.564 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2251-65-2
Formula molecolare C8H4ClF3O
Molecular Weight (g/mol) 208.564
Numero MDL MFCD00000680
InChI Key RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densità 1.408
Punti di ebollizione 189°C to 191°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.477
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 391266
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 208.57
Percent Purity 97%