Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10626681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626681 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10177603 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312940050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2251-65-2
Formula molecolare C8H4ClF3O
Molecular Weight (g/mol) 208.57
Numero MDL MFCD00000680
InChI Key RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.3800g/mL
Punti di ebollizione 184.0°C to 186.0°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4COCl
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.4780
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.38
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 208.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid