Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile |
| CAS | 27328-86-5 |
| Formula molecolare | C10 H6 F3 N O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N |
| IUPAC Name | 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.156 |
| Peso formulazione | 213.04 |