Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97%
Codice prodotto. 11412758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412758 25 g 25g
11402758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16739.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-75-7
Formula molecolare C8H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 176.138
Numero MDL MFCD00004645
InChI Key BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Densità 1.293
Punti di ebollizione 79°C to 80°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 25 g
Beilstein 1450161
Peso formulazione 176.14
Percent Purity 97%