Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11427717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427717 5 g 5g
11437717 25 g 25g
11447717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16253.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 705-29-3
Formula molecolare C8H6ClF3
Molecular Weight (g/mol) 194.581
Numero MDL MFCD00000908
InChI Key XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Densità 1.254
Punti di ebollizione 68°C to 70°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 74°C (165°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4645
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 743242
Peso formulazione 194.59
Percent Purity 98%