Learn More
3-(trifluoromethyl)benzyl chloride, TRC
Codice prodotto. 30410187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410187 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2220811G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Formula molecolare C8 H6 Cl F3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 194.582
Peso formulazione 194.011