Learn More
3-(trifluoromethyl)benzyl chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride |
| CAS | 705-29-3 |
| Formula molecolare | C8 H6 Cl F3 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC Name | 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.582 |
| Peso formulazione | 194.011 |