Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, tech. 90%
Codice prodotto. 11398005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398005 1 g 1g
11308015 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398005 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08155.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25697-55-6 | C8H7F3S | 192.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25697-55-6
Formula molecolare C8H7F3S
Molecular Weight (g/mol) 192.199
Numero MDL MFCD00042435
InChI Key CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Punti di ebollizione 75°C to 77°C (5 mmHg)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2520097
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 192.2
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche