Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, 97%
Codice prodotto. 11451157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451157 25 g 25g
11441157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24143.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2740-83-2
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.154
Numero MDL MFCD00008117
InChI Key YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densità 1.222
Punti di ebollizione 93°C to 97°C (28 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.463
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1102465
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.15
Percent Purity 97%