Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Punti di ebollizione | 93.0°C to 97.0°C (22.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 71°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |