Learn More
3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30049988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049988 25 mg 25mg
30049750 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049988 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3370.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
CAS 779-89-5
Nomi componenti o analita 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H7 F3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Cinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic acid, 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid, m-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C=Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 216.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 216.0398 g/mol