Learn More
3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30457229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457229 50 mg -
30455988 100 mg 100mg
30456648 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89731050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1076245-98-1
Formula molecolare C5H2NO3F3
Molecular Weight (g/mol) 181.07
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1conc1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11)
Peso formulazione 180.9987