Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenol, 98+%
Codice prodotto. 11485123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11485123 5 g 5g
11495123 25 g 25g
11405133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485123 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12784.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-17-9
Formula molecolare C7H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 162.111
Numero MDL MFCD00002299
InChI Key UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione -2°C
Densità 1.336
Punti di ebollizione 177°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 74°C (165°F)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2045663
Peso formulazione 162.11
Percent Purity ≥98%