Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11397426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397426 5 g 5g
11387426 1 g 1g
11307436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397426 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09448.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 329-01-1 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-01-1
Formula molecolare C8H4F3NO
Molecular Weight (g/mol) 187.12
Numero MDL MFCD00002020
InChI Key SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
IUPAC Name 1-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densità 1.336
Punti di ebollizione 53°C to 54°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4685
Quantità 5 g
Numero UN UN2285
Beilstein 744880
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 187.12
Percent Purity 98%