Learn More
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10611995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611995 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10740974 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10611995 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00932CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 127162-96-3
Formula molecolare C8H6ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 258.639
Numero MDL MFCD01631926
InChI Key WIGCBGFBBRJTLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzylsulfonylchloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl phenylmethanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794646
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 258.65
Percent Purity 90%