Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.204g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CF3C6H4CH2COCH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?