Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11427636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427636 25 g 25g
11417636 5 g 5g
11309549 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14663.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2338-76-3 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2338-76-3
Formula molecolare C9H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 185.15
Numero MDL MFCD00001913
InChI Key JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 3-trifluoromethylbenzylcyanide, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzyl cyanide, m-trifluoromethylphenylacetonitrile, m-trifluoromethylbenzyl cyanide, 3-trifluoromethylphenylacetonitrile, 3-trifluormethylbenzylcyanide, 3-trifluoromethyl benzeneacetonitrile
PubChem CID 75360
IUPAC Name 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densità 1.187
Punti di ebollizione 92°C to 93°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 25 g
Numero UN UN3276
Beilstein 909640
Peso formulazione 185.15
Percent Purity 97%