Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11364806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364806 1 g 1g
11354806 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32834.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3107-33-3
Formula molecolare C7H8ClF3N2
Molecular Weight (g/mol) 212.6
Numero MDL MFCD00100503
InChI Key XVVBLYYGZHLQDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 3-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, n'-3-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride
PubChem CID 2733310
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Odore Odorless
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.6
Percent Purity 98%