Learn More
3-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11394016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394016 5 g 5g
11384016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17280.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3796-23-4 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3796-23-4
Formula molecolare C6H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 147.1
Numero MDL MFCD00100032
InChI Key JTZSFNHHVULOGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-pyridine, m-trifluoromethylpyridine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline, pubchem8025, 3-cf3-pyridine, 5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 77417
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)pyridine
Densità 1.28
Punti di ebollizione 111°C to 114°C
Punto d'infiammabilità 19°C (66°F)
Indice di rifrazione 1.4173
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1563102
Peso formulazione 147.1
Percent Purity 97%