Learn More
3-Trifluoromethylphenylboronic acid, 97+%
Codice prodotto. 10702104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702104 5 g Bottiglia in vetro 5g
10180462 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1423-26-3 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1423-26-3
Formula molecolare C7H6BF3O2
Molecular Weight (g/mol) 189.93
Numero MDL MFCD00151854
InChI Key WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride
PubChem CID 2734388
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Trifluoromethylphenylboronic acid
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 165°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 189.93
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Trifluoromethylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.