Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate, 90%, stabilized
Codice prodotto. 10716505 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10716505 5 g Bottiglia in vetro 5g
10774565 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10716505 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426600050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4369-14-6
Formula molecolare C9H18O5Si
Molecular Weight (g/mol) 234.32
Numero MDL MFCD00054803
InChI Key KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropyl prop-2-enoate
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Nota nome Stabilized
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0590g/mL
Punti di ebollizione 95°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 123°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.059
Stabilizzatore stabilized with BHT
Peso formulazione 234.32
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.