Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 98%
Codice prodotto. 10412411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10412411 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10422411 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10247313 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10412411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216550050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-85-0
Formula molecolare C10H20O5Si
Molecular Weight (g/mol) 248.35
Numero MDL MFCD00008593
InChI Key XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 190.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosità 2.5 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 248.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid