Learn More
3-Trimethoxysilyl-Propyl-Methacrylate, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10274160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274160 100 g Amber glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10274160 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3350/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 2530-85-0
Punti di ebollizione 190°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C10H20O5Si
Numero MDL 8593
Quantità 100 g
Sinonimo 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
InChI Key XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 248.35
PubChem CID 17318
Peso formulazione 248.35g/mol
Forma fisica Liquid