Learn More
3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11379577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379577 5 g 5g
11359577 1 g 1g
11369577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11379577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041209.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 43112-38-5
Formula molecolare C6H13NO2Si
Molecular Weight (g/mol) 159.26
Numero MDL MFCD00010197
InChI Key AUKCYOUETBBMFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl oxazolidin-2-one, n-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl-2-oxazolidone, acmc-20amyd, pubchem24175, 2-oxazolidinone,3-trimethylsilyl, trimethyl 2-oxo-3-oxazolidinyl silane, 2-oxo-3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidine
PubChem CID 123514
IUPAC Name 3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C[Si](C)(C)N1CCOC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone
Densità 1.013 g/mL
Punti di ebollizione 99°C to 100°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C (198°F)
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyzes with water.
Peso formulazione 159.26
Forma fisica Liquid