Learn More
3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10720961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10720961 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10720961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313890010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Nota nome 99%
CAS 5272-36-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.8650g/mL
Punti di ebollizione 76°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12OSi
Formula lineare (CH3)3SIC∽CCH2OH
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.452
Numero MDL MFCD00002913
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.865
Sinonimo 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
InChI Key ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
IUPAC Name 3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 128.25
PubChem CID 78930
Peso formulazione 128.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid