Learn More
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, 97%
Codice prodotto. 10441294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10441294 1 g 1g
10091364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441294 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399840010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38002-45-8
Formula molecolare C6H11BrSi
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Numero MDL MFCD00134460
InChI Key GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
IUPAC Name 3-bromoprop-1-ynyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Densità 1.3510g/mL
Punti di ebollizione 44°C to 45°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3SiC∽CCH2Br
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.351
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 191.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.