Learn More
3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15470636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470636 5 g 5g
15480636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15470636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53397.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87219-80-5 | Molecular Formula: C10H20O2Si | Molecular Weight: 200.353 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87219-80-5
Formula molecolare C10H20O2Si
Molecular Weight (g/mol) 200.353
Numero MDL MFCD08275372
InChI Key MDRSJACTZKYOAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 1-trimethylsilyl-3,3-diethoxy-1-propyne, 3-trimethylsilyl propiolaldehyde diethyl acetal, 3-trimethylsilylpropargyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 11206442
IUPAC Name 3,3-diethoxyprop-1-ynyl(trimethyl)silane
SMILES CCOC(C#C[Si](C)(C)C)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 170°C to 172°C
Materiale o nome chimico 3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyde diethyl acetal
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Indice di rifrazione 1.431
Formula lineare (CH3)3SiC≡CCH(OCH2CH3)2
Numero UN UN1993
Peso formulazione 200.35
Percent Purity 97%