Learn More
3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30457015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457015 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796882100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CAS 24493-21-8
Formula molecolare C6 2H4 H9 O2 Si . Na
Quantità 100 mg
Sinonimo Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
SMILES [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
IUPAC Name sodium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Peso formulazione 172.0834