Learn More
3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11976021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976021 1 g 1g
11986021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440990010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-05-2027
Aggiungi al carrello
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34932-07-5
Formula molecolare C22H19O2P
Molecular Weight (g/mol) 346.37
Numero MDL MFCD00065318
InChI Key JUKRJGQYUNADDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2 3h-furanone, 3-triphenylphosphoranylidene, gamma-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, alpha-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-triphenylphosphoranylidene, 3-triphenylphosphoranylidene dihydro-2 3h-furanone, 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxolan-2-one, 3-triphenyl-, e5-phosphanylidene dihydrofuran-2 3h-one, .gamma.-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-oxotetrahydrofuran-3-ylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 97111
IUPAC Name 3-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)oxolan-2-one
SMILES O=C1OCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243.0°C to 246.0°C
Colore White
Analisi elementare 73.24 to 79.34% (C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 346.37
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.