Learn More
3-Tritylsulfanylpropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30452630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452630 100 g -
30452423 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT889475100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27144-18-9
Formula molecolare C22H20O2S
Molecular Weight (g/mol) 348.46
Sinonimo 3-[(Triphenylmethyl)thio]propanoic Acid, 3-(Triphenylmethylthio)propionic Acid, 3-(Tritylthio)propanoic Acid, 3-(Tritylthio)propionic Acid, 3-[(Triphenylmethyl)mercapto]propionic Acid, NSC 96707, S-Trityl-3-mercaptopropionic Acid, β-(Tritylmercapto)propionic Acid
IUPAC Name 3-tritylsulfanylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Tritylsulfanylpropionic Acid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
Peso formulazione 348.1184