Learn More
Gilson™ 3-Way Valve Kit
Codice prodotto. 16686135 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
FC203
FC204
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
16686135 FC203 Pezzo
16606145 FC204 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16686135 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 170730
In stock
These assemblies and packages add fraction collection capabilities to various Gilson instruments.
  • Purification Technique HPLC
  • Used With Fraction Collector
Specifica
Descrizione FC203
Diametro (sistema metrico) interno 1.5 mm