Learn More
3-((z)-Amino(hydroxyimino)methyl)benzoic acid, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10300323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10300323 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10300323 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07614DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid
CAS 199447-10-4
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H8N2O3
Numero MDL MFCD02083499
Quantità 1 g
Sinonimo 3-hydroxyamino iminomethyl-benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, 3-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-z-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-n-hydroxycarbamimidoyl, benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl, benzoic acid, 3-hydroxyamino iminomethyl-9ci
InChI Key LJCLPFBIVUPTAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=NO)N
IUPAC Name 3-[(Z)-N'-hydroxycarbamimidoyl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.163
PubChem CID 9603503
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 90%