Learn More
3(Z)-Nonenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3(Z)-Nonenol |
| CAS | 10340-23-5 |
| Formula molecolare | C9H18O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6- |
| SMILES | CCCCC\C=C/CCO |
| IUPAC Name | (Z)-non-3-en-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.24 |
| Peso formulazione | 142.1358 |