Learn More
3(Z)-Nonenol, TRC
Codice prodotto. 30483889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483889 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN64956010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3(Z)-Nonenol
CAS 10340-23-5
Formula molecolare C9H18O
Quantità 10 g
Sinonimo (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol
InChI Formula InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
SMILES CCCCC\C=C/CCO
IUPAC Name (Z)-non-3-en-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Peso formulazione 142.1358