Learn More
Axygen™ 30 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 384 Tip Format
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
- Clear polypropylene
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Nonpyrogenic
- Non-filtered
- Available in nonsterile or sterile
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 31 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | ANSI |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Imballaggio | SBS Rack |
| Vedi altri risultati |